Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-931-5
MDL number:
Specific activity:
2.0-6.0 units/mg solid
5180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
γ-Glutamyltranspeptidase is used in the food industry to improve the umami taste of soy sauce.
Biochem/physiol Actions
γ- Glutamyltranspeptidase cleaves theγ-glutamyl amide bond from glutathione and its S-conjugates to remove glutamate[1].
Analysis Note
Crude
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of p-nitroaniline from L-γ-glutamyl-p-nitroanilide per min at pH 8.5 at 25°C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 2.0-6.0 units/mg solid | specific activity 5-12 units/mg solid | specific activity ≥3 units/mg protein | specific activity ≥1.5 units/mg protein |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| type Type IV | type Type VI | type - | type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?