Przejdź do
G9270
γ-Glutamyltranspeptidase from equine kidney
Type VI, 5-12 units/mg solid
Synonim(y):
γ-GT, γ-Glutamyltransferase, (5-Glutamyl)peptide:amino-acid 5-glutamyltransferase, GGTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-931-5
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
5-12 units/mg solid
Biological source:
equine kidney
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
equine kidney
Quality Segment
type
Type VI
form
solid
specific activity
5-12 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Gamma-Glutamyltranspeptidase is a heterodimeric enzyme[1] and belongs to the superfamily of N-terminal nucleophile hydrolases.[2]
Application
Gamma-glutamyltranspeptidase from equine kidney has been used:
  • to identify the formation of 4-S-Cysteinyltetrodotoxin in the liver of Fugu pardalis[3]
  • as a standard to determine the activity of gamma-glutamyltransferase from human B-cell lymphoma cell lysates[4]
  • to hydrolyze isopeptides to study its effects on tubulin aggregation[5]
Biochem/physiol Actions
Gamma-Glutamyltranspeptidase participates in glutathione metabolism and it catalyzes the cleavage of gamma-glutamyl compounds, such as glutathione. It also plays a role in the transfer of gamma-glutamyl moiety to amino acids and peptides.[1]
Analysis Note
Crude
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of p-nitroaniline from L-γ-glutamyl-p-nitroanilide per min at pH 8.5 at 25°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2262T5398HPA023362
specific activity
5-12 units/mg solid
specific activity
2.0-6.0 units/mg solid
specific activity
≥1.5 units/mg protein
specific activity
-
biological source
equine kidney
biological source
-
biological source
-
biological source
rabbit
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type VI
type
Type IV
type
-
type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)