Przejdź do
G1763
β-Glutamic acid
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
3-Aminopentanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Glutamic acid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
SMILES string
NC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
BBJIPMIXTXKYLZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Glutamic acid (β-Glu) is used as an osmolyte in many archaea. β-Glutamic acid may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of archaeal and bacterial glutamine synthetase (GS) enzymes. β-Glutamic acid is used to study primitive mechanisms of polypeptide formation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8054G1251G1001
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)