Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 120,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 996,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
120,00 zł
Nazwa produktu
D-Glutamic acid, ≥99% (TLC)
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
200-202 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Gene Information
human ... CCR2(1231)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form - | form powder or crystals |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay - | assay 98.5-101.5% dry basis (perchloric acid titration) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300, 400 |
| mp 200-202 °C (subl.) (lit.) | mp 160 °C | mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G1001-5G | 04061833624623 |
| G1001-100G | 04061833624593 |
| G1001-1G | 04061833624609 |
| G1001-25G | 04061833624616 |