Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 130,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 625,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
130,00 zł
biological source
fish cartilage (shark)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Glucosamine, essentially free
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChI key
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Application
- induce livery injury
- inflammatory liver injury
- acute liver failure (ALF) in mice
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| biological source fish cartilage (shark) | biological source - | biological source Aspergillus niger, maize fruit | biological source crab (red) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| impurities Glucosamine, essentially free | impurities ≤0.5% Glucosamine (HPAE) | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G1639-1G | 04061833628300 |
| G1639-100MG | 04061833628294 |
| G1639-5G | 04061833628317 |