Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
526,00 zł
Quality Segment
biological source
Aspergillus niger, maize fruit
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Aspergillus niger, maize fruit | biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (by Assay) |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 5 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G1514-500G | 04061833628232 |
| G1514-100G | 04061833628225 |