Przejdź do
G0500
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
87,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
217-198-1
Beilstein/REAXYS Number:
3697825
87,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.5% Glucosamine (HPAE)
color
white to off-white
mp
172-180  °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChI key
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
General description
D-galactosamine (d-GalN) is a specific hepatotoxic agent metabolized particularly in hepatocytes. It is a 6-carbon amino sugar derived from galactose.
Application
D-(+)-Galactosamine (D-chondrosamine) has been used with lipopolysaccharides (LPS) to induce models of acute hepatic failure (LPS/D-GalN-induced liver injury, hepatitis) for therapeutic research to find new drugs.[1]
D-(+)-Galactosamine hydrochloride has been used:
  • for the surface binding of mannan-binding lectin (MBL) to modified mica surfaces
  • in sterile phosphate buffer saline (PBS) before the intraperitoneal injection
  • in mice for the generation of primary bone marrow-derived macrophages (BMDMs)
Biochem/physiol Actions
Galactosamine (Gal) induces hepatocyte death both by necrosis and apoptosis. It prevents the production of liver RNA via the production of uridine diphosphate hexosamines. D-galactosamine lowers the intracellular pool of uracil nucleotides and thereby prevents the production of RNA and proteins.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G16391287722A8625
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)