Kluczowe dokumenty
W328502
L-Glutamic acid
FCC
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
Wybierz wielkość
220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 182.1045
Próba
98.5-101.5% dry basis (perchloric acid titration)
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +32°, c = 10 in 2 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 8.64 g/L at 25 °C
gęstość
1.54 g/cm3 at 20 °C
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
baked
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
informacje o genach
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCActive Filters