The thickness is not determined for this product. In general, glass plates used for electrophoresis gels range from 0.125 to 0.1875 inches in thickness.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł 321,30 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
321,30 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 14.5 cm
W × H
16.5 cm × 14.5 cm
Packaging
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| W × H 16.5 cm × 14.5 cm | W × H 16.5 cm × 22 cm | W × H 16.5 cm × 28 cm | W × H 16.5 cm × 19 cm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G0901-1SET | 04061833624494 |
-
How thick is the plate (in mm)?