Przejdź do zawartości
G1151
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm × 28 cm
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 28 cm
W × H
16.5 cm × 28 cm
Quality Segment
Packaging
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)