Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 22 cm
W × H
16.5 cm × 22 cm
Packaging
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| W × H 16.5 cm × 22 cm | W × H 16.5 cm × 14.5 cm | W × H 16.5 cm × 28 cm | W × H 16.5 cm × 19 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?