Przejdź do
G002
Isoguvacine hydrochloride
solid
Synonim(y):
1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinecarboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.), methanol: slightly soluble, neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily)
SMILES string
Cl[H].OC(=O)C1=CCNCC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;/h1,7H,2-4H2,(H,8,9);1H
InChI key
SUWREQRNTXCCBL-UHFFFAOYSA-N
Application
Isoguvacine hydrochloride has been used as a γ-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor agonist:
  • to study its effects on neuronal activity in rats[1]
  • to study its antiallodynic effect in rats[2]
  • to study its effects on baroreflex gains in rats
Biochem/physiol Actions
Isoguvacine is a strong γ-aminobutyric acid A (GABAA) receptor agonist.[3]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors and GABAC Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N7510Q0632N142
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.), neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily), methanol: slightly soluble
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL at 60 °C
color
white
color
yellow
color
white
color
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G002-100MG04061832090887
G002-25MG04061833623169