Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2930,00 zł
biological source
plant (Chicorium intybus)
Quality Segment
assay
≥90% (as FOS and inulin)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant (Chicorium intybus) | biological source plant (chicory) | biological source fungus (Candida rugosa) | biological source - |
| assay ≥90% (as FOS and inulin) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F8052-50G | 04061833619995 |