Przejdź do
F6892
Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
methanol:ammonia solution, ≥95% (TLC)
Synonim(y):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate ammonium salt, FPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
1207,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H37N3O7P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.42
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
methanol:ammonia solution
packaging
vial of 200 μg
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18)/b14-9+,15-11+
InChI key
VWFJDQUYCIWHTN-YFVJMOTDSA-N
Gene Information
rat ... Fnta(25318)
General description
Farnesyl pyrophosphate is a 15-carbon isoprenoid synthesized from geranyl pyrophosphate (GPP) by the action of enzyme farnesyl pyrophosphate synthase (FPPS).[1]
Application
Farnesyl pyrophosphate ammonium salt has been used:
  • as a prenylation agonist in human osteogenic sarcoma cells in collagen-based cell invasion assays
  • in the prenylation of the hepatocyte growth factor (HGF) in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)[2]
  • as a substrate in prenyltransferases assay in diatom Haslea ostrearia
Biochem/physiol Actions
Farnesyl pyrophosphate (FPP) is the precursor for the biosynthesis of cholesterol, ubiquinone and dolicol. It is part of the intracellular mevalonate pathway.[1] FPP is essential for cell survival and is used for prenylation of several low molecular mass G proteins, including Ras. Inhibition of prenylation results in loss of oncogenic potential of Ras proteins. Inhibition of prenylation may serve as therapeutic potential for management of synaptic plasticity and Alzheimer′s disease.
Physical form
Solution in methanol: 10mM aqueous NH4OH (7:3)
Actual concentration given on label
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4427044722G6772
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
methanol:ammonia solution
form
solid
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 200 μg
packaging
-
packaging
-
packaging
vial of 200 μg
Gene Information
rat ... Fnta(25318)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molarity for the product under the product number F6892
    1 answer
    1. The concentration was reported as 1 mg/ml, resulting in a calculated molarity of 2.31 mM based on the molecular weight of 433.42 g/mol. The calculation is as follows: 1M is equivalent to 433.42 g in 1L, thus 1 M is equivalent to 433.42 mg in 1ml, and consequently 1 mg/ml is approximately 2.307 mM.