Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2570,00 zł
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI key
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
Application
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) clinical testing | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans,trans-Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 44722-5MG | 04061834158585 |