Przejdź do
G6772
Geranyl pyrophosphate ammonium salt
≥95% (TLC), liquid
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl pyrophosphate, GPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
895,00 zł
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H20O7P2 · 3NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
895,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Geranyl pyrophosphate ammonium salt, 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H20O7P2/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-16-19(14,15)17-18(11,12)13/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H2,11,12,13)/b10-7+
InChI key
GVVPGTZRZFNKDS-JXMROGBWSA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G60257653219533
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solution
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
concentration
-
concentration
-
packaging
vial of 200 μg
packaging
vial of 200 μg
packaging
-
packaging
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G6772-5VL04061833641224
G6772-1VL04061833641217
Questions
  1. How big is the volume per vial of G6772. Information is only given in concentration.
    1 answer
    1. This product is supplied as a vial of 200 ug in solution at a concentration of 1mg/mL. The volume of each vial will be 200 uL.