Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
biological source
non-animal source
Quality Segment
description
(Clear to hazy)
assay
70-79% (fluorimetric)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
General description
Application
- to evaluate the riboflavin (RF) concentration and distribution in the corneal stroma
- to study corneal resistance to enzymatic digestion[2]
- as a photosensitizer to evaluate the efficacy and safety of photochemical corneal stiffening using ex vivo and in vivo rabbit eye models[3]
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Riboflavin diphosphates: ≤6.0% (as riboflavin)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source non-animal source | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay 70-79% (fluorimetric) | assay ≥70% (HPLC) | assay - | assay ≥70% |
| solubility water: 50 mg/mL, orange | solubility water: 50 mg/mL | solubility - | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, orange |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F6750-100G | 04061833629901 |
| F6750-5G | 04061833618837 |
| F6750-25G | 04061833618820 |