Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł |
Informacje o tej pozycji
952,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
riboflavin
form
solid
quality
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
manufacturer/tradename
BP
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
mp
240-245 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
InChI key
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
General description
Riboflavin sodium phosphate is a supplement form of riboflavin (vitamin B2), which is necessary for human nutrition, and growth. It finds potential applications in biological redox reactions and is found in several foodstuffs, energy drinks, and vitamin formulations.
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 240-245 °C | mp - | mp - | mp - |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) research use (small molecule) | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Riboflavin sodium phosphate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BP459 | 04061835278053 |