Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
202,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.3% Riboflavin
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
Application
- as a component of assay buffer to determine the luminescence of L. lactis cells
- as a component of the reaction mixture in nitric oxide synthase (NOS) enzymatic activity assay
- in the high performance liquid chromatography (HPLC) analysis of Flavin mononucleotide (FMN) cyclase products
- in luciferase assay with firefly luciferase[1]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| assay ≥70% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 50 mg/mL | solubility water: soluble 100 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?