Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł | |
| 15 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Biological source:
insect (firefly)
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
insect (firefly)
Quality Level
form
solid
packaging
pkg of 100 mg
technique(s)
toxicology assay: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Fireflies have been used in several studies of bioluminescence. In particular they may be used in assays to determine toxicity pathways because bioluminescence can quantitatively measure a wide range of biological activities.
Physical form
Each vial contains soluble extract from 100 mg of dried lanterns. After reconstituting with 5 mL of water, the solution will contain 50 mM potassium phosphate, pH 7.4, and 20 mM MgSO4
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source insect (firefly) | biological source plant (Silybum marianum) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) toxicology assay: suitable |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 100 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Tamara N Kirillova et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(2), 343-351 (2011-02-22)
The paper investigates an application of luminescent bioassays to monitor the toxicity of organic halides. Effects of xanthene dyes (fluorescein, eosin Y, and erythrosin B), used as model compounds, on bioluminescent reactions of firefly Luciola mingrelica, marine bacteria Photobacterium leiognathi
Tamara N Kirillova et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(6), 2009-2016 (2007-01-24)
Bioluminescent reactions of luminous organisms are excellent models for studying the effects of heavy atoms on enzymatic processes. The effects of potassium halides with halide anions of different atomic weight were compared in bioluminescent reactions of the firefly (Luciola mingrelica)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F6303-5VL | 04061833291764 |
| F6303-1VL | 04061837143175 |
| F6303-15VL | 04061833291757 |