Przejdź do
F5883
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
≥98% (elemental analysis)
Synonim(y):
NBD-F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
670,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3890,00 zł
1945,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1077571
670,00 zł
Cena katalogowa1340,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (elemental analysis)
mp
52-54 °C (lit.)
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful for fluorescent labeling of amino acids and amines in HPLC
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4714025455F3639
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
fluorescence
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol, λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
fluorescence
-
assay
≥98% (elemental analysis)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua-Ming Tseng et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 388(2), 433-439 (2007-03-21)
A rapid and sensitive capillary electrophoresis (CE) method has been developed for profiling organic metabolites containing amine functional groups in mammalian biofluids. Metabolites containing an amine group were derivatized with 4-fluoro-7-nitrobenzo-2,1,3-oxadiazol (NBD-F), separated by micellar electrokinetic chromatography (MEKC), and detected
Hongyi Zhang et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(5), 1387-1394 (2006-09-06)
An in-capillary derivatization of amino acids and peptides with 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole (NBD-F) was developed for their subsequent capillary electrophoretic analysis with laser-induced fluorescence detection (lambda (ex)=488 nm). The in-capillary derivatization was achieved in zone-passing mode by introducing successive plugs of sample
Yanting Song et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(5-6), 335-340 (2011-01-19)
A fast HPLC method using a monolithic silica column was developed for the measurement of amino acids. The amino acids were pre-column derivatized with 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole (NBD-F) and separated on a monolithic silica column (MonoClad C18-HS, 250 mm × 3 mm
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F5883-50MG04061832534718
F5883-5MG04061833284827
F5883-25MG04061832534701