Przejdź do
25455
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Chloro-7-nitro-1,2,3-benzoxadiazole, NBD-chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-496-4
Beilstein/REAXYS Number:
614212
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan (NBD-chloride) is a fluorescence assay reagent used to label free sulfhydryls and N-terminals within proteins. NBD-chloride is used as an enzyme inhibitor and as a trapping agent for cysteine sulfenic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
726397163260M5760
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (T)
assay
98%
assay
>97.5% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
mp
-
mp
97-99 °C (lit.)
mp
-
fluorescence
λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine), λex 336 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)