Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 768,00 zł |
Informacje o tej pozycji
768,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
immunofluorescence: 1:16-1:32 using Hep2 cells
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
- in fluorescent staining
- in dual color fluorescent labeling
- in fluorescence-activated cell sorting (FACS) analysis
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunofluorescence: 1:16-1:32 using Hep2 cells | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells | technique(s) immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F5512-1ML | 04061833618271 |