Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 596,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 974,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
596,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Human IgG (Fc specific)-FITC antibody specifically recognizes Fc fragment of all human IgG subclasses. The conjugate shows no reactivity with human IgG Fab fragment, IgA, IgM and light chains and normal mouse or rat serum proteins. The antibody is purified by immunospecific purification and then conjugated to FITC.
Immunogen
Application
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- surface labeling experiments
Biochem/physiol Actions
Provides reduced background with mouse or rat samples
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) direct ELISA: 1:55,000, dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150 | technique(s) direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25, western blot: 1:50,000-1:100,000 using total cell extract of HeLa cells |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?