Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 663,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
663,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- in nucleolar staining
- in single color fluorescent labeling for the detection of lytically induced cells
- to detect the model antigen
- in immunohistochemistry
- in immunofluorescence
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells | technique(s) immunofluorescence: 1:16-1:32 using Hep2 cells | technique(s) immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?