Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F4262-2ML | 04061833617618 |