Kluczowe dokumenty
F4012
Anti-Dog IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Królicze IgG przeciw psom (cała cząsteczka) - izotiocyjanian fluoresceiny
Wybierz wielkość
1290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1290,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
warunki przechowywania
protect from light
metody
direct immunofluorescence: 1:32
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)