Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 729,00 zł | |
| 200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł | |
| 1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
729,00 zł
Quality Segment
biological source
fig tree (latex)
form
saline suspension
specific activity
≥1.0 units/mg protein (biuret)
mol wt
23.8 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
pI: 9.0
Application
- in the electron paramagnetic resonance (EPR) and steady-kinetic measurements for assessing its peroxidase functionality[1]
- for the digestion of eye tissue sections prior to immunostaining and immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1.0 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥1.0 units/mg protein | specific activity ≥0.1 unit/mg solid | specific activity ≥16 units/mg protein |
| biological source fig tree (latex) | biological source fig tree (latex) | biological source fig tree (latex) | biological source - |
| form saline suspension | form lyophilized powder | form powder | form buffered aqueous suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.4 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficin from fig tree latex
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
This procedure may be used for all Ficin products.
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F4125-200UN | 04061832700748 |
| F4125-100UN | 04061832700724 |
| F4125-1KU | 04061832700731 |