Przejdź do
E6885
Methyl cis-11-eicosenoate
≥98%
Synonim(y):
cis-11-Eicosenoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7HC=CH(CH2)9CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.54
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-226-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727804
MDL number:
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (jojoba)
Quality Segment
assay
≥98%
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
RBKMRGOHCLRTLZ-KHPPLWFESA-N
Application
Methyl cis-11-eicosenoate has been used as a standard to identify fatty acid peaks.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E3635E2012R8750
biological source
plant (jojoba)
biological source
plant oil (Jojoba)
biological source
-
biological source
-
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥98%
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥97% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cis-11-eicosenoate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?