Przejdź do
E2012
Methyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
≥97% (capillary GC)
Synonim(y):
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3300,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914828
953,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (capillary GC)
form
oil
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
Packaging
Sealed ampule under argon.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9667R8750E6885
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥97% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
oil
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)