Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-472-3
Beilstein/REAXYS Number:
6132055
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
InChI key
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Packaging
Sealed ampule.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group - |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl ricinoleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?