Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 912,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
912,00 zł
Nazwa produktu
Ethopropazine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL at ~60 °C, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
InChI key
VXPCQISYVPFYRK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay 98.0-101.5% dry basis |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >5 mg/mL at ~60 °C, clear | solubility water: 50 mg/mL | solubility - | solubility water: soluble 50 g/L |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Acetylcholine is synthesized from acetyl coenzyme A and choline by the enzyme choline acetyltransferase. In addition to its synthesis in the liver, choline employed in acetylcholine production is derived from dietary sources.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E5406-250MG | 04061833604304 |
| E5406-50MG | 04061833604311 |