Przejdź do
C8138
Chlorpromazine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, D2 dopamine receptor antagonist
Synonim(y):
2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, CPZ, Largactil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
867,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19ClN2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-701-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorpromazine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
194-196 °C
solubility
water: 50 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Chlorpromazine hydrochloride has been used:
  • as an antagonists for calmodulin kinase[1]
  • as a medium supplement to test its cytotoxic effects in human lung microvascular endothelial cells (HMVEC-L)
  • as an inhibitor of clathrin-mediated endocytosis in RAW 264.7 cells
Substitute for benzidine, o-dianisidine, and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase.
Biochem/physiol Actions
Chlorpromazine demonstrates cytotoxic and antiproliferative activity against leukemic cells, but does not affect the viability of normal lymphocytes.
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist, H1 histamine receptor antagonist; inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase and nitric oxide synthase.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31679C0982BP856
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
98.0-101.5% dry basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 50 g/L
solubility
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpromazine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Dear, I bought your product C8138 Chlorpromazine. I have few practical questions: - Can it be dissolved in DMSO? - Can it be dissolved in Phosphate-buffered saline? - What is the storage temperature of the dissolved product?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. Other published sources state that this compound is also soluble in organic solvents such as DMSO and alcohols. Solution stability studies have not been perofrmed, however the Chlorpromazine HCl analytical standard, product C-904, is a 1 mg/mL solution in methanol. This item is not assigned an expiration date and is considered stable for at least 1 year from the date of shipment when stored at ?20°C.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/223/c8138pis.pdf
      Please see the link below to review a publication related to the stability of this compound in water:
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/sj.bjp.0705283/pdf