Przejdź do
C0982
Chlorpromazine hydrochloride
meets USP testing specifications
Synonim(y):
2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, CPZ, Largactil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19ClN2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-701-3
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
MDL number:
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-101.5% dry basis
form
solid
shelf life
limited shelf life,expiry date on the label
mp
194-196  °C
solubility
water: soluble 50 g/L
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Substitute for benzidine, o-dianisidine, and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase.
Biochem/physiol Actions
Chlorpromazine demonstrates cytotoxic and antiproliferative activity against leukemic cells, but does not affect the viability of normal lymphocytes.
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist, H1 histamine receptor antagonist; inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase and nitric oxide synthase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1125006C190000031679
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
98.0-101.5% dry basis
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpromazine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C0982-5G04061834401919
C0982-25G04061833453032
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?