This item is a double-junction electrode.
E5259
Sigma-Aldrich® micro pH combination electrode, glass body
BNC Connector, electrode L 132 mm
Wybierz wielkość
1870,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1870,00 zł
Polecane produkty
dł. elektrody
132 mm
śr. zewn. trzonu
4 mm
Opis ogólny
Sturdy and versatile probe for measuring small samples in cuvets and small lab glassware 0-14 pH.
Attention: These electrodes come with a little white plastic transport cap attached to the end, please remove before use.
Temperature Range:
- -5 to 100°C (for continuous use)
- -5 to 110°C (for intermittent use)
Powiązanie
Hints on Electrode Maintenance.
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Is this a single or double junction electrode?