Kluczowe dokumenty
Z113441
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® micro pH combination electrode, glass body
BNC Connector, electrode L 183 mm
Synonim(y):
elektroda ph, elektroda szklana, ph elektrody szklanej
Wybierz wielkość
1 EA
2150,00 zł
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
dł. elektrody
183 mm
śr. zewn. trzonu
3.5 mm
Opis ogólny
Designed with a Refillable Ag/AgCl reference half cell. These electrodes feature ultra thin insertion stems and miniature pH bulbs for measurement of the smallest of samples. Depends on the length, the extra long insertion stem allows this combination electrode to measure samples upto the bottom of 7 in. long NMR tubes.
Sturdy and versatile probe for measuring small samples in cuvets and small lab glassware 0-14 pH.
Attention: These electrodes come with a little white plastic transport cap attached to the end, please remove before use.
Temperature Range:
  • -5 to 100°C (for continuous use)
  • -5 to 110°C (for intermittent use)
Powiązanie
Pomoc w wyborze właściwej elektrody można znaleźć na stronie Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)