Z113263
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
BNC, electrode L 55 mm , with bulb guard
Wybierz wielkość
1130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1130,00 zł
Polecane produkty
dł. elektrody
55 mm , with bulb guard
śr. zewn. trzonu
8 mm
Opis ogólny
Temperature Range:
- -5 to 100°C Continuous Use
- -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)