Przejdź do
03677
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Synonim(y):
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.145, λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate can be used to study molecular biology, biochemicals, solutions and reagents, biological buffers, DNA and RNA purification, inorganic salts, essential chemicals and chelators. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate has been used in a study to advance monitoring of illegal thyreostatic drugs in livestock. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate has also been used in a study for the determination of 232Th in seawater by ICP-MS after preconcentration and separation using a chelating resin.
Other Notes
Running-buffer component for non-denaturing or urea-containing denaturing polyacrylamide gels in nucleic acid electrophoresis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1644E6635E5134
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Sigma Grade
grade
Molecular Biology
assay
≥99.0% (T)
assay
98.5-101.5%
assay
98.5-101.5%
assay
99.0-101.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.0-6.0 (0.1 M in H2O)
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Vanden Bussche et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(10), 2973-2982 (2012-02-22)
Thyreostatic drugs, illegally administrated to livestock for fattening purposes, are banned in the European Union since 1981. For monitoring their illegal use, sensitive and specific analytical methods are required. In this context, the knowledge of the stability in a matrix
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 65-65 (1987)
Suli Huang et al.
PloS one, 10(2), e0117007-e0117007 (2015-02-07)
microRNA (miRNA) plays a role in the pathogenesis of ischemic stroke, and single nucleotide polymorphisms in miRNA genes may contribute to disease susceptibility. However, the effect of miR-146a, miR-196a2, and miR-499 polymorphisms on ischemic stroke susceptibility has been rarely reported.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P8887-5MG04061834402022
P8887-10MG04061834402015
03677-1KG04061838624581
03677-100G04061838624574
03677-500G04061838624598
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review