Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3540,00 zł 3009,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3009,00 zł
Cena katalogowa3540,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Level
recombinant
expressed in NSO cells
sterility
sterile; sterile-filtered
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 88.2 kDa, ~120 kDa by SDS-PAGE (reducing), calculated mol wt 88.2 kDa
packaging
pkg of 50 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Cdh1(12550)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source mouse |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| mol wt monomer calculated mol wt 88.2 kDa, ~120 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt monomer calculated mol wt 49.6 kDa, 60-65 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt monomer calculated mol wt 48.6 kDa, 50-55 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt 55-60 kDa by SDS-PAGE (reducing), calculated mol wt 50 kDa |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E2153-50UG | 04061833602478 |