Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł 1615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1615,00 zł
Cena katalogowa1900,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 49.6 kDa, 60-65 kDa by SDS-PAGE (reducing)
packaging
pkg of 200 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Efnb2(13642)
Biochem/physiol Actions
Member of ephrin ligand family that binds Eph receptor tyrosine kinases (EphA4, EphB1, EphB2, EphB3, and EphB4). Involved in pattern formation and morphogenesis. Ephrin-B2 can be detected on monocytes, mesangial cells, CD34+ stem cells, bone marrow fibroblasts, activated melanocytes and melanoma cells, and pre-artery endothelial cells.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to bind immobilized recombinant mouse EphB2/Fc in ELISA.
Other Notes
Extracellular domain of mouse ephrin-B2 (amino acids 1-227) fused to the C-terminal 6X histidine-tagged Fc region of human IgG1.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E0778-200UG | 04061833601259 |