Przejdź do
N6784
Noggin/Fc Chimera from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
55-60 kDa by SDS-PAGE (reducing), calculated mol wt 50 kDa
packaging
pkg of 50 μg
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Nog(18121)
Biochem/physiol Actions
Binds and blocks the acitivity of bone morphogenetic proteins (BMPs).
Binds and blocks the acitivity of bone morphogenetic proteins (BMPs). Mature mouse noggin shares 99% and 83% sequence identity with human and Xenopus noggin, respectively.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to inhibit recombinant human BMP-4 induced alkaline phosphatase activity in ATDC5 cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O8137E0528E2153
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
mouse ... Nog(18121)
Gene Information
mouse ... Tnfrsf11b(18383)
Gene Information
human ... EFNA5(1946)
Gene Information
mouse ... Cdh1(12550)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N6784-50UG04061834117704