Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 899,00 zł |
899,00 zł
Nazwa produktu
(±)-Epibatidine dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: >4 mg/mL, methanol: 4 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Clc1ccc(cn1)[C@H]2CC3CCC2N3
InChI
1S/C11H13ClN2.2ClH.H2O/c12-11-4-1-7(6-13-11)9-5-8-2-3-10(9)14-8;;;/h1,4,6,8-10,14H,2-3,5H2;2*1H;1H2/t8?,9-,10?;;;/m1.../s1
InChI key
AXWYRFKDLRSESC-VAGRNHIFSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: >4 mg/mL, methanol: 4 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C | solubility DMSO: ≥30 mg/mL |
| color off-white | color white to off-white | color white to tan | color yellow |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E1145-5MG | 04061832090610 |