Przejdź do
E1001
Ethisterone
synthetic (organic), ≥99% (HPLC), Danazol metabolite, powder
Synonim(y):
17α-Ethynyltestosterone, 17β-Hydroxy-4,17α-pregnen-20-yn-3-one, 4,17α-Pregnen-17β-ol-20-yn-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-096-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1889895
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethisterone, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
263-269 °C (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
originator
Novartis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
General description
Ethisterone is a progestogen. It is a danazol derivative.
Application
Ethisterone has been used as a component in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) to culture the transfected COS-7 cell for transient transfection assay and gene transfection assay.
Biochem/physiol Actions
Ethisterone acts as a progestational agent. It is consumed by pregnant mothers to prevent miscarriage.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1261117P8629H6635
Ethisterone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1261117
Ethisterone
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥85% (HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junsu Kang et al.
Developmental cell, 27(1), 19-31 (2013-10-19)
Precise spatiotemporal regulation of signaling activators and inhibitors can help limit developmental crosstalk between neighboring tissues during morphogenesis, homeostasis, and regeneration. Here, we find that the secreted Wnt inhibitor Dkk1b is abundantly produced by dense regions of androgen-regulated epidermal tubercles
Cloning and expression analysis of androgen receptor gene in chicken embryogenesis
Katoh H, et al.
Febs Letters, 580(6), 1607-1615 (2006)
Ambiguous Genitalia in the Newborn
Avery's Diseases of the Newborn, 1286-1306 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1001-25G04061835544356
E1001-100G04061835556700