Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5230,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ethisterone
packaging
pkg of 30 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
263-269 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| packaging pkg of 30 mg | packaging pkg of 20 mg | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| mp 263-269 °C (lit.) | mp - | mp 263-269 °C (lit.) | mp 205-206 °C (lit.) |
| API family ethisterone | API family norethindrone | API family - | API family norethisterone |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethisterone
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?