Przejdź do
D9760
L-(−)-Dithiothreitol
≥95% (titration)
Synonim(y):
(−)-Cleland’s Reagent, (2R,3R)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, L-DTT, Cleland reagent chiral
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-263-0
Beilstein/REAXYS Number:
2036371
MDL number:
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (titration)
form
powder
color
white
mp
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Application
L-DTT [(2R,3R)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol; L-dithiothreitol], a chiral bidentate dithiol with two stereogenic centers, may be used in chiroptical response research. L-DDT is proposed as a stereoselective reducing agent for disulfide bridges in complex molecules.[1][2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43819D9163D5545
assay
≥95% (titration)
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (titration)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: freely soluble, acetone: freely soluble, chloroform: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethanol: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
mp
40-43 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
40-44 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valérie Robin et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 7, 81-89 (2017-06-19)
Spinal muscular atrophy (SMA) is a recessive disease caused by mutations in the SMN1 gene, which encodes the protein survival motor neuron (SMN), whose absence dramatically affects the survival of motor neurons. In humans, the severity of the disease is
Julia Schueler et al.
Cells, 8(7) (2019-07-22)
In up to 30% of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients, the oncogenic driver of tumor growth is a constitutively activated epidermal growth factor receptor (EGFR). Although these patients gain great benefit from treatment with EGFR tyrosine kinase inhibitors, the
Hermann Bultmann et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 51(5), 1596-1607 (2007-01-31)
Previous studies have shown that peptides containing the protein transduction domain (PTD) of the human immunodeficiency virus tat protein (GRKKRRQRRR) were effective inhibitors of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) entry (H. Bultmann and C. R. Brandt, J. Biol. Chem.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D9760-1G04061833591079
D9760-500MG04061833591086