Przejdź do
43819
DL-Dithiothreitol
≥99.0% (RT)
Synonim(y):
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (RT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
mp
40-43 °C, 41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: freely soluble, acetone: freely soluble, chloroform: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethanol: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤250 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
An excellent reagent for maintaining SH groups in reduced state; quantitatively reduces disulfides. DTT is effective in sample buffers for reducing protein disulfide bonds prior to SDS-PAGE. DTT can also be used for reducing the disulfide bridge of the cross-linker N,N′-bis(acryloyl)cystamine to break apart the matrix of a polyacrylamide gel. DTT is less pungent and is less toxic than 2-mercaptoethanol. Typically, a seven fold lower concentration of DTT (100 mM) is needed than is used for 2-mercaptoethanol (5% v/v, 700 mM).
DL-Dithiothreitol is a pivotal component used in the preparation of buffer which in turn is utilized in the platelet cytosol preparation.[1] It is also important in isolation of RNA by using guanidinium salts and homogenisation of tissue[2] and cells[3].
Biochem/physiol Actions
DL-Dithiothreitol denatures proteins by reducing the disulphide bonds and reducing them to SH groups. It also prevents intramolecular and intermolecular disulfide bond formation between cysteine residues of proteins.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0632D9163D9779
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, acetone: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble, H2O: freely soluble, ethanol: freely soluble, chloroform: freely soluble
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
40-43 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
40-44 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?