Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 561,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
561,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.0 (20-25 °C, 0.1 m in H2O)
mp
41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.1%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.100 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.400 at 260 in H2O at 0.1 M
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (titration) | assay ≥98% (HPLC), ≥99% (titration) | assay ≥99% | assay ≥99.5% (RT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioUltra |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces - | anion traces - | anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| mp 41-44 °C (lit.) | mp 41-44 °C (lit.) | mp 40-44 °C, 41-44 °C (lit.) | mp 41-44 °C (lit.) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
Produkty
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D5545-5G | 04061835515981 |
| D5545-1G | 04061833586419 |
| D5545-25G | 04061835544011 |