Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł 1207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H81N15O18 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
1180.27 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
1207,00 zł
Cena katalogowa1420,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DNSP-11 trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
1180.27 Da
packaging
pkg of 1 mg
color
white to off-white
solubility
H2O: >2 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DNSP-11 is an 11-mer peptide from the pro-GDNF domain with neurotrophic and neuroprotective activity toward dopamine neurons.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form film |
| packaging pkg of 1 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| mol wt 1180.27 Da | mol wt calculated mol wt 1524.78 Da | mol wt calculated mol wt 1928 | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D8571-1MG | 04061833589748 |