Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C67H113N17O21S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1524.78
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.56
MDL number:
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
V5 Peptide, ≥97% (HPLC), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
calculated mol wt 1524.78 Da
storage temp.
−20°C
General description
V5 Tag Peptide is a synthetic peptide that has an amino acid sequence correspondinh to amino acids 95-108 of the non-structural protein V and to the RNA polymerase a subunit (P protein), of Paramyxovirus SV5 with an N-terminal cysteine.
Application
The peptide is useful for displacement of V5-tagged fusion proteins from anti-V5 antibody in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding of V5 peptide demonstrates binding is specific.
Preparation Note
To prepare a stock solution, dissolve in water to a final concentration of 5 mg/mL.
Other Notes
Amino acid sequence is N-Cys-Gly-Lys-Pro-Ile-Pro-Asn-Pro-Leu-Leu-Gly-Leu-Asp-Ser-Thr-C
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
The amino acid sequence corresponds to amino acids 95-109 of non-structural protein V and to RNA polymerase α subunit (P protein), of Paramyxovirus SV5 with an N-terminal cysteine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder |
| mol wt calculated mol wt 1524.78 Da | mol wt 1203.3 Da | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?