Przejdź do
D8269
Glyceryl 1,3-distearate
≥99% (TLC)
Synonim(y):
1,3-Dioctadecanoylglycerol, 1,3-Distearin, 1,3-Distearoylglycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H76O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.02
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-992-6
Beilstein/REAXYS Number:
1810306
MDL number:
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI key
IZHVBANLECCAGF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1639T5016D8894
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8269-100MG04061833589335
D8269-10MG04061832947358